HEPES (Acido 2-[4-(2-idrossietil)-1-piperazinil]-etansolfonico) free acid ≥99%, purissimo
Fornitore: VWR Chemicals
Synonyms:
HEPES free acid, N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N′-(2-ethanesulphonic acid), 4-(2-Hydroxyethyl)piperazin-1-ylethanesulphonic acid, N-2-Hydroxyethylpiperazine-N′-2-ethanesulphonic acid, 2-(4-(2-Hydroxyethyl)piperazin-1-yl)ethanesulphonic acid
HEPES è un tampone per applicazioni generiche per la ricerca biologica.
Si utilizza per facilitare,nella coltura tissutale, la fosforilazione ossidativa, la sintesi proteica con cellule batteriche libere, la fotofosforilazione, la fissazione della CO2. Tampone adatto per studi TEM (Transmission Electron Microscopy) in quanto non influisce sui substrati metallici e consigliato per il saggio di legame glutammato; previene il legame con materiali non recettore.
Formula:
C₈H₁₈N₂O₄S Peso molecolare: 238,31 g/mol Punto di fusione: 234 °C Densità: 1,448 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006158 CAS Number: 7365-45-9 EINECS: 230-907-9 Merck Index: 13,04672 |
|
DNasi | Assente |
Metalli Pesanti (come Pb) | ≤0.0005% |
Ferro | ≤0.0005% |
pKa @20 °C | 7.45 – 7.65 |
Proteasi | Assente |
Purezza (base anidra) | >99% |
Residuo di combustione | <0.2% |
RNasi | Assente |