(4-Iodophenyl)acetic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 1798-06-7
Molecular Formula: C8H7IO2
Formula Weight: 262.05
Melting Point: 136-140°
Beilstein Reference: 1940558
Formula:
(C₆H₄I)CH₂COOH Punto di fusione: 136…140 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00082985 CAS Number: 1798-06-7 |