Stampa…
(3-Iodophenyl)acetic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(3-Iodophenyl)acetic acid
L15117.04 L15117.ME
L15117.04EA 117 EUR
L15117.04 L15117.ME
(3-Iodophenyl)acetic acid ≥98%
(3-Iodophenyl)acetic acid
Purity: 98% CAS No.: 1878-69-9 Molecular Formula: C8H7IO2 Formula Weight: 262.05 Melting Point: 128-132° Beilstein Reference: 2501867
Formula: (C₆H₄I)CH₂COOH
Punto di fusione: 128…132 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00046548
CAS Number: 1878-69-9