Stampa…
(4-(Trifluoromethoxy)phenyl)acetic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A19512.03 A19512.06
A19512.03EA 55.5 EUR
A19512.03 A19512.06
(4-(Trifluoromethoxy)phenyl)acetic acid ≥98%
(4-(Trifluoromethoxy)phenyl)acetic acid
Purity: 98% CAS No.: 4315-07-5 Molecular Formula: C9H7F3O3 Formula Weight: 220.15 Melting Point: 86-88° Beilstein Reference: 2695336
Formula: (C₆H₄(OCF₃))CH₂COOH
Punto di fusione: 86…88 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00061239
CAS Number: 4315-07-5