(Pentafluorophenyl)acetic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98+%
CAS No.: 653-21-4
Molecular Formula: C8H3F5O2
Formula Weight: 226.10
Melting Point: 107-110°
Beilstein Reference: 2056612
Formula:
C₈H₃F₅O₂ Punto di ebollizione: 247 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 107…110 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004316 CAS Number: 653-21-4 EINECS: 211-497-0 |