Stampa…
(4-Fluorophenyl)acetic acid 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
119570100 119570250 119571000
ACRO119570100EA 34.3 EUR
ACRO119570100 ACRO119570250 ACRO119571000
(4-Fluorophenyl)acetic acid 98%
(4-Fluorophenyl)acetic acid
Formula: (C₆H₄F)CH₂COOH
Punto di ebollizione: 264 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 85…86 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004343
CAS Number: 405-50-5
EINECS: 206-972-4
Merck Index: 13,04204
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 81 to 85 °C
HPLC ≥97.5 %
Stabilizer 0.1 % w/w hydroquinone