(3-Fluorophenyl)acetic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2-(3-Fluorophenyl)acetic acid
Purity: 98%
CAS No.: 331-25-9
Molecular Formula: C8H7FO2
Formula Weight: 154.14
Flash Point:
Formula:
(C₆H₄F)CH₂COOH Punto di ebollizione: 151 °C (0,8 mmHg) Punto di fusione: 44…48 °C Flash Pt: >110 °C (230 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004331 CAS Number: 331-25-9 EINECS: 206-360-7 |