Stampa…
(2-Fluorophenyl)acetic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(2-Fluorophenyl)acetic acid, 2-Fluorophenylacetic acid
A10596.09 A10596.18
A10596.09EA 50.6 EUR
A10596.09 A10596.18
(2-Fluorophenyl)acetic acid ≥98%
(2-Fluorophenyl)acetic acid
Purity: 98+% CAS No.: 451-82-1 Molecular Formula: C8H7FO2 Formula Weight: 154.14 Odour: Odourless Melting Point: 61-65° Beilstein Reference: 775955 MDL No.: MFCD00004315
Formula: (C₆H₄F)CH₂COOH
Peso molecolare: 154,14 g/mol
Punto di ebollizione: 263 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 61…65 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004315
CAS Number: 451-82-1
EINECS: 207-196-9