Stampa…
(2,6-Difluorophenyl)acetic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,6-Difluorophenylacetic acid
A18063.06 A18063.14
A18063.06EA 61.8 EUR
A18063.06 A18063.14
(2,6-Difluorophenyl)acetic acid ≥98%
(2,6-Difluorophenyl)acetic acid
Purity: 98% CAS No.: 85068-28-6 Molecular Formula: C8H6F2O2 Formula Weight: 172.13 Melting Point: 99-102° Beilstein Reference: 3650109
Formula: (C₆H₃F₂)CH₂COOH
Punto di ebollizione: 259 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 99…102 °C
Densità: 1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010001
CAS Number: 85068-28-6
EINECS: 285-289-3