Stampa…
(2,5-Difluorophenyl)acetic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,5-Difluorophenylacetic acid
B21595.03 B21595.06 B21595.14
B21595.03EA 30.2 EUR
B21595.03 B21595.06 B21595.14
(2,5-Difluorophenyl)acetic acid ≥98%
(2,5-Difluorophenyl)acetic acid
Purity: 98% CAS No.: 85068-27-5 Molecular Formula: C8H6F2O2 Formula Weight: 172.13 Melting Point: 123-127° Beilstein Reference: 6844956
Formula: (C₆H₃F₂)CH₂COOH
Punto di ebollizione: 259 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 123…127 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010000
CAS Number: 85068-27-5
EINECS: 285-288-8