Stampa…
(2,4-Difluorophenyl)acetic acid ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,4-Difluorophenylacetic acid
B20431.06 B20431.14
B20431.06EA 114 EUR
B20431.06 B20431.14
(2,4-Difluorophenyl)acetic acid ≥99%
(2,4-Difluorophenyl)acetic acid
Purity: 99% CAS No.: 81228-09-3 Molecular Formula: C8H6F2O2 Formula Weight: 172.13 Melting Point: 117-119° Beilstein Reference: 3649727
Formula: (C₆H₃F₂)CH₂COOH
Punto di ebollizione: 259 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 117…119 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009999
CAS Number: 81228-09-3
EINECS: 279-709-4