Stampa…
(2,4,5-Trifluorophenyl)acetic acid ≥94%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,4,5-Trifluorophenylacetic acid
H26190.06 H26190.03
H26190.06EA 188 EUR
H26190.06 H26190.03
(2,4,5-Trifluorophenyl)acetic acid ≥94%
(2,4,5-Trifluorophenyl)acetic acid
Purity: 94% CAS No.: 209995-38-0 Molecular Formula: C8H5F3O2 Formula Weight: 190.12 Melting Point: 121-124° MDL No.: MFCD00082479
Formula: (C₆H₂F₃)CH₂COOH
Peso molecolare: 190,12 g/mol
Punto di fusione: 121…124 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00082479
CAS Number: 209995-38-0