Stampa…
(2,3-Difluorophenyl)acetic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(2,3-Difluorophenyl)acetic acid
A16728.03 A16728.06
A16728.03EA 38.7 EUR
A16728.03 A16728.06
(2,3-Difluorophenyl)acetic acid ≥98%
(2,3-Difluorophenyl)acetic acid
Purity: 98% CAS No.: 145689-41-4 Molecular Formula: C8H6F2O2 Formula Weight: 172.13 Melting Point: 117-119° MDL No.: MFCD00040968
Formula: (C₆H₃F₂)CH₂COOH
Peso molecolare: 172,13 g/mol
Punto di fusione: 117…119 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00040968
CAS Number: 145689-41-4