Stampa…
4-(Methylthio)phenylacetic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
H26888.03 H26888.06
H26888.03EA 25.1 EUR
H26888.03 H26888.06
4-(Methylthio)phenylacetic acid ≥97%
4-(Methylthio)phenylacetic acid
Purity: 97% CAS No.: 16188-55-9 Molecular Formula: C9H10O2S Formula Weight: 182.24 Melting Point: 98-102° MDL No.: MFCD00192325
Formula: C₉H₁₀O₂S
Peso molecolare: 182.24 g/mol
Punto di fusione: 98…102 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00192325
CAS Number: 16188-55-9