Stampa…
(3-Phenoxyphenyl)acetic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Phenoxyphenylacetic acid
L12524.03 L12524.06
L12524.03EA 67.7 EUR
L12524.03 L12524.06
(3-Phenoxyphenyl)acetic acid ≥98%
(3-Phenoxyphenyl)acetic acid
Purity: 98% CAS No.: 32852-81-6 Molecular Formula: C14H12O3 Formula Weight: 228.25 Melting Point: 88-90° Beilstein Reference: 2730540
Formula: (C₆H₅OC₆H₅)CH₂COOH
Peso molecolare: 228,25 g/mol
Punto di fusione: 88…90 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016826
CAS Number: 32852-81-6