Stampa…
(3,4-Dihydroxyphenyl)acetic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: DOPAC, 3,4-Dihydroxybenzeneacetic acid, 3,4-Dihydroxyphenylacetic acid
A15893.03 A15893.06 A15893.14
A15893.03EA 34.7 EUR
A15893.03 A15893.06 A15893.14
(3,4-Dihydroxyphenyl)acetic acid ≥98%
(3,4-Dihydroxyphenyl)acetic acid
Purity: 98+% CAS No.: 102-32-9 Molecular Formula: C8H8O4 Formula Weight: 168.15 Melting Point: 128-130° Beilstein Reference: 2211017
Formula: (C₆H₃(OH)₂)CH₂COOH
Peso molecolare: 168,15 g/mol
Punto di ebollizione: 337 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 128…130 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004338
CAS Number: 102-32-9
EINECS: 203-024-1