(3,4-Dihydroxyphenyl)acetic acid 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
225600010
225600050
225600250
ACRO225600010EA
38.8
EUR
ACRO225600010
ACRO225600050
ACRO225600250
(3,4-Dihydroxyphenyl)acetic acid 98%
(3,4-Dihydroxyphenyl)acetic acid
Formula:
(C₆H₃(OH)₂)CH₂COOH Punto di ebollizione: 337 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 126…130 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004338 CAS Number: 102-32-9 EINECS: 203-024-1 |
Appearance | Beige to light brown to purple-grey Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 127 to 132 °C |
HPLC | ≥97.5 % |