Stampa…
Benzilic acid per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00140.0250 8.00140.1000 8.00140.9025
8.00140.0250EA 81.1 EUR
8.00140.0250 8.00140.1000 8.00140.9025
Benzilic acid per sintesi, Sigma-Aldrich®
Benzilic acid
Formula: C₁₄H₁₂O₃
Peso molecolare: 228,25 g/mol
Punto di ebollizione: 409 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 150…152 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004447
CAS Number: 76-93-7
EINECS: 200-993-2
Merck Index: 13,01080
Visualizza i codici
Solubility 1.41 g/l (25 °C) (experimental)
Melting Point 150 - 152 °C
Molar Mass 228.24 g/mol
Boiling Point 180 °C (17.3 hPa)
Ignition Point 530 °C