Stampa…
(4-Hydroxyphenyl)acetic acid ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Hydroxyphenylacetic Acid
A15018.14 A15018.22 A15018.36
A15018.14EA 51 EUR
A15018.14 A15018.22 A15018.36
(4-Hydroxyphenyl)acetic acid ≥99%
(4-Hydroxyphenyl)acetic acid
Purity: 99% CAS No.: 156-38-7 Molecular Formula: C8H8O3 Formula Weight: 152.15 Melting Point: 148-150° Beilstein Reference: 1448766
Formula: (C₆H₄(OH))CH₂COOH
Peso molecolare: 152,15 g/mol
Punto di ebollizione: 347 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 148…150 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004347
CAS Number: 156-38-7
EINECS: 205-851-3