Stampa…
(4-Hydroxyphenyl)acetic acid 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Hydroxyphenylacetic Acid
121710250 121711000
ACRO121710250EA 59.4 EUR
ACRO121710250 ACRO121711000
(4-Hydroxyphenyl)acetic acid 98%
(4-Hydroxyphenyl)acetic acid
Formula: (C₆H₄(OH))CH₂COOH
Peso molecolare: 152,15 g/mol
Punto di ebollizione: 347 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 147…152 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004347
CAS Number: 156-38-7
EINECS: 205-851-3
Visualizza i codici
Appearance White to cream to tan Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 147 to 152 °C
Water ≤0.5 % (K.F.)
TLC ≤1 % Methyl ester derivative
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %