Stampa…
(3-Hydroxyphenyl)acetic acid ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Hydroxyphenylacetic acid
B23563.03 B23563.06 B23563.14
B23563.03EA 23.1 EUR
B23563.03 B23563.06 B23563.14
(3-Hydroxyphenyl)acetic acid ≥99%
(3-Hydroxyphenyl)acetic acid
Purity: 99% CAS No.: 621-37-4 Molecular Formula: C8H8O3 Formula Weight: 152.15 Melting Point: 128-132° Beilstein Reference: 2086506
Formula: (C₆H₄(OH))CH₂COOH
Peso molecolare: 152,15 g/mol
Punto di ebollizione: 349 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 128…132 °C
Densità: 1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004337
CAS Number: 621-37-4
EINECS: 210-684-4