Stampa…
(3-Hydroxyphenyl)acetic acid 99+%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Hydroxyphenylacetic acid
121700050 121700250
ACRO121700050EA 54.8 EUR
ACRO121700050 ACRO121700250
(3-Hydroxyphenyl)acetic acid 99+%
(3-Hydroxyphenyl)acetic acid
Formula: (C₆H₄(OH))CH₂COOH
Peso molecolare: 152,15 g/mol
Punto di ebollizione: 349 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 128…131 °C
Densità: 1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004337
CAS Number: 621-37-4
EINECS: 210-684-4
Visualizza i codici
Appearance White to beige to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 128 to 131 °C
HPLC ≥99.0 %
Titration with NaOH ≥99.0 %