Stampa…
(2-Hydroxyphenyl)acetic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Hydroxyphenylacetic acid
A13924.09 A13924.18
A13924.09EA 35.4 EUR
A13924.09 A13924.18
(2-Hydroxyphenyl)acetic acid ≥98%
(2-Hydroxyphenyl)acetic acid
Purity: 98% CAS No.: 614-75-5 Molecular Formula: C8H8O3 Formula Weight: 152.15 Melting Point: 145-147° Beilstein Reference: 908000
Formula: (C₆H₄OH)CH₂COOH
Peso molecolare: 152,15 g/mol
Punto di ebollizione: 328 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 145…147 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004323
CAS Number: 614-75-5
EINECS: 210-393-2