Stampa…
(2-Hydroxyphenyl)acetic acid 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
121690100 121690250
ACRO121690100EA 41.2 EUR
ACRO121690100 ACRO121690250
(2-Hydroxyphenyl)acetic acid 99%
(2-Hydroxyphenyl)acetic acid
Formula: (C₆H₄OH)CH₂COOH
Punto di ebollizione: 328 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 143…148 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004323
CAS Number: 614-75-5
EINECS: 210-393-2
Visualizza i codici
Appearance Light pink to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 143 to 148 °C
HPLC ≥98.5 %
Titration with NaOH 98.5 to 101.5 %