Stampa…
3-(3,4,5-Trimethoxyphenyl)propionic acid 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3,4,5-Trimethoxyhydrocinnamic acid, 3-(3,4,5-Trimethoxyphenyl)propanoic acid
189160250 189160050
ACRO189160250EA 136 EUR
ACRO189160250 ACRO189160050
3-(3,4,5-Trimethoxyphenyl)propionic acid 98%
3-(3,4,5-Trimethoxyphenyl)propionic acid
Formula: C₁₂H₁₆O₅
Peso molecolare: 240,26 g/mol
Punto di ebollizione: 363 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 100…105 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002775
CAS Number: 25173-72-2
EINECS: 246-706-4
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 100 to 105 °C
HPLC ≥97.5 %
Dnase,Rnase,Protease activity none detected
Phosphate (PO4) ≤2 ppm
Sulfate (SO4) ≤20 ppm
Iron (Fe) ≤2 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm