(3,5-Dimethoxyphenyl)acetic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 4670-10-4
Molecular Formula: C10H12O4
Formula Weight: 196.20
Melting Point: 102-104°
MDL No.: MFCD00016827
Formula:
(C₆H₃(OCH₃)₂)CH₂COOH Punto di fusione: 102…104 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00016827 CAS Number: 4670-10-4 |