Stampa…
(3,4-Dimethoxyphenyl)acetic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
B20625.14 B20625.22 B20625.36
B20625.14EA 30.2 EUR
B20625.14 B20625.22 B20625.36
(3,4-Dimethoxyphenyl)acetic acid ≥98%
(3,4-Dimethoxyphenyl)acetic acid
Purity: 98% CAS No.: 93-40-3 Molecular Formula: C10H12O4 Formula Weight: 196.20 Melting Point: 95-98° Beilstein Reference: 1110282
Formula: (C₆H₃(OCH₃)₂)CH₂COOH
Punto di ebollizione: 327 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 95…98 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004335
CAS Number: 93-40-3
EINECS: 202-244-5