Stampa…
(3,4-Dimethoxyphenyl)acetic acid 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Homoveratric acid, 3,4-Dimethoxyphenylacetic acid
115611000 115615000 115610250
ACRO115611000EA 83.9 EUR
ACRO115611000 ACRO115615000 ACRO115610250
(3,4-Dimethoxyphenyl)acetic acid 99%
(3,4-Dimethoxyphenyl)acetic acid
Formula: (C₆H₃(OCH₃)₂)CH₂COOH
Peso molecolare: 196,2 g/mol
Punto di ebollizione: 327 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 96…99 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004335
CAS Number: 93-40-3
EINECS: 202-244-5
Visualizza i codici
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 96 to 99 °C
Water ≤1 % (K.F.)
Titration with TBAH ≥98.5 % (On dry substance)