Stampa…
(3,4,5-Trimethoxyphenyl)acetic acid ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3,4,5-Trimethoxyphenylacetic acid
B21136.06 B21136.14 B21136.22
B21136.06EA 42 EUR
B21136.06 B21136.14 B21136.22
(3,4,5-Trimethoxyphenyl)acetic acid ≥99%
(3,4,5-Trimethoxyphenyl)acetic acid
Purity: 99% CAS No.: 951-82-6 Molecular Formula: C11H14O5 Formula Weight: 226.23 Melting Point: 118-122° Beilstein Reference: 2697844
Formula: (C₆H₂(OCH₃)₃)CH₂COOH
Peso molecolare: 226,23 g/mol
Punto di ebollizione: 352 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 118…122 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004336
CAS Number: 951-82-6
EINECS: 213-456-2