Stampa…
(3,4,5-Trimethoxyphenyl)acetic acid 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
139990100 139990050 139990500
ACRO139990100EA 58.2 EUR
ACRO139990100 ACRO139990050 ACRO139990500
(3,4,5-Trimethoxyphenyl)acetic acid 99%
(3,4,5-Trimethoxyphenyl)acetic acid
Formula: (C₆H₂(OCH₃)₃)CH₂COOH
Punto di ebollizione: 352 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 117…120 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004336
CAS Number: 951-82-6
EINECS: 213-456-2
Visualizza i codici
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 117 to 120 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %