Stampa…
(2,5-Dimethoxyphenyl)acetic acid ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
H27328.06 H27328.14
H27328.06EA 55.1 EUR
H27328.06 H27328.14
(2,5-Dimethoxyphenyl)acetic acid ≥99%
(2,5-Dimethoxyphenyl)acetic acid
Purity: 99% CAS No.: 1758-25-4 Molecular Formula: C10H12O4 Formula Weight: 196.20 Melting Point: 123-125° MDL No.: MFCD00004322
Formula: (C₆H₃(OCH₃)₂)CH₂COOH
Peso molecolare: 196,2 g/mol
Punto di ebollizione: 327 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 123…125 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004322
CAS Number: 1758-25-4
EINECS: 217-151-5