Stampa…
(2,4-Dimethoxyphenyl)acetic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,4-Dimethoxyphenylacetic Acid
L13784.03 L13784.06
L13784.03EA 26.1 EUR
L13784.03 L13784.06
(2,4-Dimethoxyphenyl)acetic acid ≥98%
(2,4-Dimethoxyphenyl)acetic acid
Purity: 98% CAS No.: 6496-89-5 Molecular Formula: C10H12O4 Formula Weight: 196.20 Melting Point: 108-112° Beilstein Reference: 2694132
Formula: (C₆H₃(OCH₃)₂)CH₂COOH
Peso molecolare: 196,2 g/mol
Punto di fusione: 108…112 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00183328
CAS Number: 6496-89-5