3-(3,4-Dimethoxyphenyl)propionic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 2107-70-2
Molecular Formula: C11H14O4
Formula Weight: 210.23
Melting Point: 96-99°
Beilstein Reference: 2696272
Formula:
C₁₁H₁₄O₄ Punto di ebollizione: 344 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 96…99 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002774 CAS Number: 2107-70-2 EINECS: 218-288-3 |