Homovanillic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acetic acid, (4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acetic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 306-08-1
Molecular Formula: C9H10O4
Formula Weight: 182.18
Melting Point: 140-145°
Beilstein Reference: 2213447
Merck Reference: 14,4740
MDL No.: MFCD00004350
Formula:
(C₆H₃(OH)(OCH₃))CH₂COOH Peso molecolare: 182,18 g/mol Punto di ebollizione: 339 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 140…145 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004350 CAS Number: 306-08-1 EINECS: 206-176-7 Merck Index: 14,4740 |