Stampa…
(4-Methoxyphenyl)acetic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
A14399.06 A14399.22 A14399.36
A14399.06EA 25.2 EUR
A14399.06 A14399.22 A14399.36
(4-Methoxyphenyl)acetic acid ≥98%
(4-Methoxyphenyl)acetic acid
Purity: 98+% CAS No.: 104-01-8 Molecular Formula: C9H10O3 Formula Weight: 166.18 Melting Point: 84-88° Boiling Point: 138-140°/3mm MDL No.: MFCD00004345
Formula: (C₆H₄(OCH₃))CH₂COOH
Punto di ebollizione: 138…140 °C (3 mmHg)
Punto di fusione: 84…88 °C
Flash Pt: 193 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004345
CAS Number: 104-01-8
EINECS: 203-166-4