Stampa…
(4-Methoxyphenyl)acetic acid 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
126020050 126021000 126022500 126020010
ACRO126020050EA 25 EUR
ACRO126020050 ACRO126021000 ACRO126022500 ACRO126020010
(4-Methoxyphenyl)acetic acid 99%
(4-Methoxyphenyl)acetic acid
Formula: (C₆H₄(OCH₃))CH₂COOH
Punto di ebollizione: 140 °C (3 mmHg)
Punto di fusione: 84…88 °C
Flash Pt: 193 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004345
CAS Number: 104-01-8
EINECS: 203-166-4
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 84 to 88 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %