Stampa…
(3-Methoxyphenyl)acetic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Methoxyphenylacetic acid
A10951.06 A10951.14 A10951.22
A10951.06EA 26.3 EUR
A10951.06 A10951.14 A10951.22
(3-Methoxyphenyl)acetic acid ≥97%
(3-Methoxyphenyl)acetic acid
Purity: 97% CAS No.: 1798-09-0 Molecular Formula: C9H10O3 Formula Weight: 166.18 Melting Point: 67-72° Beilstein Reference: 2614004
Formula: (C₆H₄(OCH₃))CH₂COOH
Peso molecolare: 166,18 g/mol
Punto di ebollizione: 305,95 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 67…72 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004334
CAS Number: 1798-09-0
EINECS: 217-282-8