(3-Methoxyphenyl)acetic acid 99.5%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
(C₆H₄(OCH₃))CH₂COOH Punto di ebollizione: 305,95 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 71…73 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004334 CAS Number: 1798-09-0 EINECS: 217-282-8 |
Appearance | White to light beige Powder and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 68 to 72 °C |
Titration with NaOH | ≥99.4 % |