(2-Methoxyphenyl)acetic acid per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18671.0025
8.18671.1000
8.18671.0025EA
74.6
EUR
8.18671.0025
8.18671.1000
(2-Methoxyphenyl)acetic acid per sintesi, Sigma-Aldrich®
(2-Methoxyphenyl)acetic acid
Formula:
(C₆H₄OCH₃)CH₂COOH Punto di ebollizione: 332 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 120…123 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004321 CAS Number: 93-25-4 EINECS: 202-231-4 |
Solubility | 9.2 g/l (20 °C) |
Melting Point | 120 - 123 °C |
Molar Mass | 166.18 g/mol |