Stampa…
(2-Methoxyphenyl)acetic acid ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A15211.09 A15211.14 A15211.18
A15211.09EA 27.8 EUR
A15211.09 A15211.14 A15211.18
(2-Methoxyphenyl)acetic acid ≥99%
(2-Methoxyphenyl)acetic acid
Purity: 99% CAS No.: 93-25-4 Molecular Formula: C9H10O3 Formula Weight: 166.18 Melting Point: 122-125° Beilstein Reference: 2047573
Formula: (C₆H₄OCH₃)CH₂COOH
Punto di ebollizione: 332 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 122…125 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004321
CAS Number: 93-25-4
EINECS: 202-231-4