Stampa…
(2-Methoxyphenyl)acetic acid 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Methoxyphenylacetic acid
177600250 177601000
ACRO177600250EA 59.2 EUR
ACRO177600250 ACRO177601000
(2-Methoxyphenyl)acetic acid 99%
(2-Methoxyphenyl)acetic acid
Formula: (C₆H₄OCH₃)CH₂COOH
Peso molecolare: 166.18 g/mol
Punto di ebollizione: 332
Punto di fusione: 122…125 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004321
CAS Number: 93-25-4
EINECS: 202-231-4
Visualizza i codici
Appearance White to cream to light pink Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 122 to 125 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %