Stampa…
(2,4-Dinitrophenyl)acetic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
B22102.14 B22102.22
B22102.14EA 62.7 EUR
B22102.14 B22102.22
(2,4-Dinitrophenyl)acetic acid ≥98%
(2,4-Dinitrophenyl)acetic acid
Purity: 98% CAS No.: 643-43-6 Molecular Formula: C8H6N2O6 Formula Weight: 226.15 Melting Point: 177-182° Beilstein Reference: 1990798
Formula: (C₆H₃(NO₂)₂)CH₂COOH
Peso molecolare: 226,15 g/mol
Punto di fusione: 177…182 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007227
CAS Number: 643-43-6
EINECS: 211-398-2