(4-Nitrophenyl)acetic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 104-03-0
Molecular Formula: C8H7NO4
Formula Weight: 181.15
Melting Point: 152-156°
Beilstein Reference: 1911801
Merck Reference: 14,6622
MDL No.: MFCD00007383
Formula:
(C₆H₄(NO₂))CH₂COOH Punto di fusione: 152…156 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007383 CAS Number: 104-03-0 EINECS: 203-168-5 Merck Index: 14,6622 |