(4-Nitrophenyl)acetic acid 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
4-Nitrophenylacetic acid
Formula:
(C₆H₄(NO₂))CH₂COOH Punto di fusione: 152…153 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007383 CAS Number: 104-03-0 EINECS: 203-168-5 Merck Index: 12,06719 |
Appearance | Yellow to beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 153 to 156 °C |
HPLC | ≥98.5 % |
Titration with NaOH | ≥98.5 % |