(3-Nitrophenyl)acetic acid ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 1877-73-2
Molecular Formula: C8H7NO4
Formula Weight: 181.15
Melting Point: 117-120°
Beilstein Reference: 2050088
Formula:
(C₆H₄(NO₂))CH₂COOH Punto di fusione: 117…120 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007278 CAS Number: 1877-73-2 EINECS: 217-512-7 |