(2-Nitrophenyl)acetic acid ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 3740-52-1
Molecular Formula: C8H7NO4
Formula Weight: 181.15
Odour: Odourless
Melting Point: 139-142°
Beilstein Reference: 1959243
MDL No.: MFCD00007190
Formula:
(C₆H₄NO₂)CH₂COOH Punto di fusione: 139…142 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007190 CAS Number: 3740-52-1 EINECS: 223-128-0 |