Stampa…
(4-Aminophenyl)acetic acid 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Aminophenylacetic acid
A14675.09 A14675.18 A14675.30
A14675.09EA 35 EUR
A14675.09 A14675.18 A14675.30
(4-Aminophenyl)acetic acid 98%
(4-Aminophenyl)acetic acid
Purity: 98% CAS No.: 1197-55-3 Molecular Formula: C8H9NO2 Formula Weight: 151.17 Melting Point: ca 201° dec. Beilstein Reference: 2208094 Merck Reference: 14,463 MDL No.: MFCD00007916
Formula: (C₆H₄(NH₂))CH₂COOH
Peso molecolare: 151,16 g/mol
Punto di ebollizione: 322 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: ∼ 201 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007916
CAS Number: 1197-55-3
EINECS: 214-828-7
Merck Index: 14,463