Stampa…
Triphenylacetic acid 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
140300050 140300100
ACRO140300050EA 59.7 EUR
ACRO140300050 ACRO140300100
Triphenylacetic acid 99%
Triphenylacetic acid
Formula: C₂₀H₁₆O₂
Punto di ebollizione: 437 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 268…269 °C
Densità: 1,27 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00004185
CAS Number: 595-91-5
EINECS: 209-873-4
Visualizza i codici
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 267 to 275 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %