Stampa…
Acido fenilacetico per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Attenzione
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20993.0250 8.20993.1000
8.20993.0250EA 39.2 EUR
8.20993.0250 8.20993.1000
Acido fenilacetico per sintesi, Sigma-Aldrich®
Acido fenilacetico
Formula: C₈H₈O₂
Peso molecolare: 136.15 g/mol
Punto di ebollizione: 265
Punto di fusione: 74…77 °C
Densità: 1.081 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 132
MDL Number: MFCD00004313
CAS Number: 103-82-2
EINECS: 203-148-6
Merck Index: 12,07422
Visualizza i codici
Solubility 1.58 g/l (20 °C)
Melting Point 74 - 77 °C
Molar Mass 136.15 g/mol
Boiling Point 265 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.33 hPa (97 °C)
Flash Point 132 °C
Density 1.091 g/cm3 (97 °C)