Acido fenilacetico 98.5%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₈O₂ Punto di ebollizione: 265 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 75…78 °C Densità: 1,08 g/cm³ Flash Pt: 132 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004313 CAS Number: 103-82-2 EINECS: 203-148-6 Merck Index: 12,07422 |
Appearance | White to light yellow Crystalline powder or flakes |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 75 to 78 °C |
Titration with NaOH | 98.0 to 102.0 % |